Merck
703176
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated glass slide, square
surface resistivity 70-100 Ω/sq
Szinonimák:
ITO, ITO coated slide, square
About This Item
Lineáris képlet:
In2O3 · (SnO2)x
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
slide
Minőségi szint
fajlagos felületi ellenállás
70-100 Ω/sq
H × Sz × vastagság
25 mm × 25 mm × 1.1 mm
áteresztőképesség
86% (nominal at 550nm)
törésmutató
n20/D 1.517
SMILES string
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
substrate: unpolished float glass, SiO2 passivated (200-300 Å)
Fizikai tulajdonságok
Thickness of ITO coating is 150-300 Å
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Organic Semiconductor Laser Materials
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.
Protocols
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.