Fontos dokumentumok
791539
Titania paste, reflector
Szinonimák:
Greatcell Solar® WER2-O, TiO2 paste
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Crystal Structure: > 99% anatase (analysis carried out on starting material, prior to paste manufacture)
Minőségi szint
Forma
paste (white)
koncentráció
20.0 wt. % (+/- 1.2 wt%)
átlagos részecskeméret
150-250 nm (scatter)
viszkozitás
15000-25000 mPa.s (Analysis carried out with 20mm 4 degree cone/plate; 40 s-1)
SMILES string
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Scattering Titania Paste contains highly dispersed anatase scattering particles (150nm to 250nm). This paste produces a non-active scattering layer when applied onto a pre-printed active layer.
After drying; this paste must be fired – together with the pre-printed active layers – at or above 500°C. This results in an opaque sintered layer; with a thickness of ~3μm for one printed layer; when using a 90T mesh screen.
Storage: Store in the dark at 20°C
Jogi információk
Greatcell Solar® is a registered trademark of Greatcell Solar
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F
Lobbanási pont (C)
91 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
A festékérzékenyített napelemek (DSC) a harmadik generációs napelemek, amelyek a magas hatásfok és az alacsony előállítási költségek ígéretét ötvözik.
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.