Fontos dokumentumok
791245
N749 Black Dye
Szinonimák:
Greatcell Solar®, Black dye, Ruthenium 620, Tris(N,N,N-tributyl-1-butanaminium)[[2,2′′6′,2′′-terpyridine]-4,4′,4′′-tricarboxylato(3-)-N1,N1′,N1′′]tris(thiocyanato-N)hydrogen ruthenate(4-)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
85% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
dark green
λmax
615, 415, 341, 329 nm at 0.02 mM in ethanol (lit.)
SMILES string
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]C(C1=CC(C2=NC=CC(C([O-])=O)=C2)=NC(C3=CC(C([O-])=O)=CC=N3)=C1)=O.S=C=N[Ru](N=C=S)N=C=S.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C18H11N3O6.3C16H36N.3CNS.Ru/c22-16(23)9-1-3-19-12(5-9)14-7-11(18(26)27)8-15(21-14)13-6-10(17(24)25)2-4-20-13;3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3*2-1-3;/h1-8H,(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);3*5-16H2,1-4H3;;;;/q;3*+1;3*-1;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOIDEEDNCKVVPH-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
Recommended application in 0.2-0.3mM solution with ethanol or acetonitrile/tert-butanol (1:1; vol:vol).
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
A festékérzékenyített napelemek (DSC) a harmadik generációs napelemek, amelyek a magas hatásfok és az alacsony előállítási költségek ígéretét ötvözik.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm