Merck
697877
Sigma-Aldrich
Tetramethyl(n-propyl)cyclopentadiene
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H20
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.474
sűrűség
0.811 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C12H20/c1-6-7-12-10(4)8(2)9(3)11(12)5/h12H,6-7H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQGUQDKNIMNMLY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
160.0 °F
Lobbanási pont (C)
71.1 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)