Fontos dokumentumok
149063
1,3-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-2,4-dihydroxycyclobutenediylium dihydroxide, bis(inner salt)
Dye content 90 %
Szinonimák:
Squarylium dye III
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
összetétel
Dye content, 90%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
625 nm
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C2=C([O-])C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)\C2=O
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-21(2)15-9-5-13(6-10-15)17-19(23)18(20(17)24)14-7-11-16(12-8-14)22(3)4/h5-12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HERJDZWHZQOZLU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
A festékérzékenyített napelemek (DSC) a harmadik generációs napelemek, amelyek a magas hatásfok és az alacsony előállítási költségek ígéretét ötvözik.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm