Merck
700045
Sigma-Aldrich
(2-Butenyl)chloropalladium dimer
≥97%
Szinonimák:
Bis[(1,2,3-η)-2-buten-1-yl]di-μ-chlorodi-palladiumdi-π-crotylpalladium chloride, Di-π-Crotylpalladium chloride, Di-2-butenyldipalladium dichloride, Dichlorobis(1-methylallyl)dipalladium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14Cl2Pd2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
393.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
133-140 °C
SMILES string
C\C=C\C[Pd]Cl.C\C=C\C[Pd]Cl
InChI
1S/2C4H7.2ClH.2Pd/c2*1-3-4-2;;;;/h2*3-4H,1H2,2H3;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*4-3+;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTFUUQYNUUTALG-HYTOEPEZSA-L
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Enantioselective elimination of palladium hydride
  • Non-covalent anchoring of catalysts to silica supports
  • Allylations of cyanoacetates
  • Enantioselective nucleophilic substitutions
Reactant for:
  • Allylic alkylation reactions
  • Preparation of phosphane-functionalized carbosilane dendrimers
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)