Merck
225657
Sigma-Aldrich
Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
greener alternative
99%
Szinonimák:
Palladium(II) chloride diacetonitrile complex
About This Item
Lineáris képlet:
PdCl2 · (CH3CN)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
259.43
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CC#N.CC#N.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2C2H3N.2ClH.Pd/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBYGDVHOECIAFC-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Catalyst used in an ether-directed aza-Claisen rearrangement.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hosokawa, T.; Takano, M.; et al.
Tetrahedron Letters, 33, 6643-6643 (1992)
Horibe, H.; Kazuta, K.
Synlett, 2047-2047 (2003)
Mori, H.; Kubo, H.; et al.
Tetrahedron Letters, 38, 5311-5311 (1997)
Murata, M.; Shimazaki, R.; et al.
Synthesis, 2231-2231 (2001)
Larsen, C. H.; Buchwald, S. L. et al.
Synthesis, 2941-2941 (2006)
Cikkek
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.