Fontos dokumentumok
675784
1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1′-(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Szinonimák:
QPhos
About This Item
Javasolt termékek
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Minőségi szint
mp
211-219 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[Fe].CC(C)(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)(C)C.c2ccc(cc2)[C]3[C]([C]([C]([C]3c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C35H25.C13H22P.Fe/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28;1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;/h1-25H;7-10H,1-6H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOQRDWPCPFCDLP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Q-Phos ligand by Professor Hartwig enables diverse C-N, C-O, and C-C bondforming reactions in coupling reactions.
Related Content
Professor Hartwig's research focuses on the discovery and understanding of new reactions catalyzed by transition metal complexes.