Fontos dokumentumok
676632
5-(Di-tert-butylphosphino)-1′, 3′, 5′-triphenyl-1′H-[1,4′]bipyrazole
97%
Szinonimák:
BippyPhos
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Amidations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Coupling Reactions
mp
169-173 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(c1ccnn1-c2c(nn(-c3ccccc3)c2-c4ccccc4)-c5ccccc5)C(C)(C)C
InChI
1S/C32H35N4P/c1-31(2,3)37(32(4,5)6)27-22-23-33-36(27)30-28(24-16-10-7-11-17-24)34-35(26-20-14-9-15-21-26)29(30)25-18-12-8-13-19-25/h7-23H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTXJGGGNGMPMBG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?