Fontos dokumentumok
683396
[Pd(allyl)Cl]2
Umicore
Szinonimák:
Allylpalladium(II) chloride dimer, Allylchloropalladium dimer, Bis(η3-allyl)di(μ-chloro)dipalladium(II), Bis(allyl)dichlorodipalladium, Bis(allyl)dichloropalladium, Bis(allylchloropalladium), Diallyldichlorodipalladium, [PdCl(C3H5)]2
Teszt
≥98.0% (C, elemental analysis)
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[Pd]CC=C.Cl[Pd]CC=C
InChI
1S/2C3H5.2ClH.2Pd/c2*1-3-2;;;;/h2*3H,1-2H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWKVUTXHANJYGH-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- For the silylation of organobromides.
- To synthesize α-aryl carbonyl compounds by coupling reaction between aldehydes and aryl halides.
- To prepare various arylthiophene derivatives by cross-coupling reaction with aryl halides via C-H functionalization.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.