Merck
69498
Sigma-Aldrich
Glyceryl tristearate
technical
Szinonimák:
1,2,3-Trioctadecanoylglycerol, Glycerol tristearate, Tristearin
Méret kiválasztása
250 G
31 600,00 Ft
1 KG
93 100,00 Ft
31 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 G
31 600,00 Ft
1 KG
93 100,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)16COOCH2]2CHOCO(CH2)16CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
891.48
Beilstein:
1718456
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
31 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
technical
Minőségi szint
Forma
powder
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCXXMTOCNZCJGO-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Glycerole triester of fatty acids; mainly palmitic acid and stearic acid.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
N A M Yanty et al.
Journal of oleo science, 60(7), 333-338 (2011-06-28)
Lard being an edible fat could be used in different forms in food systems. In this study, composition and thermal analysis of lard stearin (LS) and lard olein (LO) were undertaken to determine some common parameters which would enable their
Franco Pattarino et al.
International journal of pharmaceutics, 473(1-2), 87-94 (2014-06-28)
The work is aimed at investigating the polymorphism and the phase transition kinetics of binary lipid mixtures with potential application in controlled drug delivery. The lipid systems, constituted of glyceryl tristearate (GTS) added with different amounts (1.0-7.5% w/w) of a
Santo Scalia et al.
Journal of microencapsulation, 29(3), 225-233 (2012-01-03)
The aim of this study was to prepare lipid microparticles (LMs) loaded with the polar bronchodilator agent salbutamol, and designed for sustained release pulmonary delivery. The microparticles were produced by melt emulsification followed by a sonication step, using different biocompatible
S Saadi et al.
Journal of food science, 76(1), C21-C30 (2011-05-04)
The ability of palm oil (PO) to crystallize as beta prime polymorph has made it an attractive option for the production of margarine fat (MF). Palm stearin (PS) expresses similar crystallization behavior and is considered one of the best substitutes
Amir Malaki Nik et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(16), 4126-4135 (2012-03-10)
The stability, crystallization, and melting behavior of canola stearin (CaSt) solid lipid nanoparticle dispersions (SLN) and canola oil-in-water emulsions (COE) with 10 wt % Poloxamer 188 (P188) or Tween 20 (T20) with and without 0.1 wt % β-carotene (BC) were