Merck
870110O
Avanti
Triolein (18:1 TG)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2,3-tri-(9Z-octadecenoyl)-glycerol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C57H104O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
885.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (870110O-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
neutral lipids
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Általános leírás
Triolein (18:1 TG) is a nanoemulsion-derived glyceroltrioleate.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Triolein is used in 14C-labeled triolein is used in breath test. This test is a most convenient, sensitive and specific test for the detection of steatorrhea.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870110O-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
626.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
330.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Stable gas-in-liquid emulsions: production in natural waters and artificial media (2011)
Triolein breath test: a sensitive and specific test for fat malabsorption
Newcomer AD, et al.
Gastroenterology, 76(1), 6-13 (1979)