Fontos dokumentumok
T8127
Glyceryl tripalmitate
≥85%
Szinonimák:
TG(16:0/16:0/16:0), Glycerol tripalmitate, Tripalmitin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥85%
form
powder
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg