Fontos dokumentumok
92860
Glyceryl trioleate
≥97.0% (TLC)
Szinonimák:
TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), (9Z)9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, 1,2,3-Tri(cis-9-octadecenoyl)glycerol, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (TLC)
Forma
liquid
összetétel
18:1, ~98% (fatty acid)
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
oldhatóság
chloroform: 0.1 g/mL, clear, colorless
sűrűség
0.91 g/mL (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Alkalmazás
- Development of lipid-based SEDDS using digestion products of long-chain triglyceride for high drug solubility: Formulation and dispersion testing.: This study discusses the formulation of self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS) using products from the digestion of glyceryl trioleate, aiming to enhance drug solubility and bioavailability (Desai et al., 2024).
- Encapsulation and retention of chelated-copper inside hydrophobic nanoparticles: Liquid cored nanoparticles show better retention than a solid core formulation.: Research on encapsulating copper complexes in nanoparticles with glyceryl trioleate components to improve delivery and retention, comparing solid and liquid cores (Hervella et al., 2016).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
626.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
330.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?