Fontos dokumentumok
T2630
Glyceryl tripalmitoleate
≥98%, liquid
Szinonimák:
TG(16:1(9Z)/16:1(9Z)/16:1(9Z)), Tripalmitolein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
liquid
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC
InChI
1S/C51H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h19-24,48H,4-18,25-47H2,1-3H3/b22-19-,23-20-,24-21-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKGWNZXOCSYJQL-BUTYCLJRSA-N
Kiszerelés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?