Fontos dokumentumok
D8269
Glyceryl 1,3-distearate
≥99% (TLC)
Szinonimák:
1,3-Dioctadecanoylglycerol, 1,3-Distearin, 1,3-Distearoylglycerol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZHVBANLECCAGF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)