Fontos dokumentumok
T5141
Glyceryl trimyristate
≥99%
Szinonimák:
TG(14:0/14:0/14:0), 1,2,3-Tritetradecanoylglycerol, Glycerol trimyristate, Trimyristin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant (palm)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
mp
56-57 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H86O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-43(46)49-40-42(51-45(48)39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)41-50-44(47)38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h42H,4-41H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)