Fontos dokumentumok
T9517
Glyceryl trilinoleate
≥98% (TLC), liquid
Szinonimák:
TG(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z)), 1,2,3-Tri-(cis,cis-9,12-octadecadienoyl)glycerol, 1,2,3-Trilinoleoylglycerol, Glycerol trilinoleate, Trilinolein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
liquid
sűrűség
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-30,54H,4-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBOQXIRUPVQLKX-BBWANDEASA-N
Alkalmazás
- Gum Arabic-Stabilized Ferric Oxyhydroxide Nanoparticles for Efficient and Targeted Intestinal Delivery of Bioavailable Iron.: This research explores the use of glyceryl trilinoleate in stabilizing nanoparticles for targeted iron delivery, highlighting its potential in improving bioavailability and therapeutic efficiency (Li et al., 2023).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.