Merck
687340
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,4-difluoro-L-proline
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H15F2NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
251.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
optikai aktivitás
[α]22/D -69.0° in chloroform
mp
120-124 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(F)(F)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H15F2NO4/c1-9(2,3)17-8(16)13-5-10(11,12)4-6(13)7(14)15/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTMZYKCXBXPVPT-LURJTMIESA-N
Alkalmazás
N-Boc-4,4-difluoro-L-proline can be used as a substrate in the preparation of possible dipeptidyl peptidase I (DPPI) inhibitors and VLA-4 antagonists.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
4-(Pyrrolidinyl) methoxybenzoic acid derivatives as a potent, orally active VLA-4 antagonist
Chiba J, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 54(11), 1515-1529 (2006)