Fontos dokumentumok
D1530
1α,25-Dihydroxyvitamin D3
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
1α,25-Dihydroxycholecalciferol, Calcitriol
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
solid
technika/technikák
HPLC: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
Géninformáció
human ... VDR(7421)
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)