Fontos dokumentumok
182478
Poly(tetrafluoroethylene)
powder, >40 μm particle size
Szinonimák:
Fluorinated polymer, Fluoropolymer, PTFE
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
részecskeméret
>40 μm
átmeneti hőmérséklet
Tg 130 °C
Tm 327 °C
sűrűség
2 g/mL at 25 °C
SMILES string
F\C(F)=C(\F)F
InChI
1S/C2F4/c3-1(4)2(5)6
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Chemically and biologically inert
- Recyclable
- Able to resist enzymatic and microbiological attack
- Extremely low coefficient of friction
- Insulating and dielectric properties
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.