Fontos dokumentumok
17938
25-Hydroxyvitamin D3 monohydrate
≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
25-Hydroxycholecalciferol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
szín
white to off-white
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Géninformáció
human ... VDR(7421)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3