Fontos dokumentumok
H4014
25-Hydroxycholecalciferol
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
25-Hydroxyvitamin D3
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Géninformáció
human ... VDR(7421)
Alkalmazás
- Immunoassay development 25-Hydroxycholecalciferol: An investigation into the safety and efficacy of 25-hydroxycholecalciferol produced with Saccharomyces cerevisiae for animal feed emphasized its potential application in developing immunoassays that monitor vitamin D levels in animals, providing a basis for similar applications in human diagnostics (EFSA Panel on Additives and Products, 2023).
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)