Merck
705888
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3)
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
25-Hydroxycholecalciferol (6,19,19-d3), 25-Hydroxycholecalciferol D3-D3, 25-Hydroxyergocalciferol D3-D3, Deuterated hydroxyvitamin D3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27D3H41O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
403.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
≥97 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
white to off-white
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWUBBDSIWDLEOM-CMMPNOGOSA-N
Általános leírás
25-hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol or 1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]. It is used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Alkalmazás
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)
Jiri Adamec et al.
Journal of separation science, 34(1), 11-20 (2010-12-21)
Simultaneous and accurate measurement of vitamin D and 25-hydroxyvitamin D in biological samples is a barrier limiting our ability to define "optimal" vitamin D status. Thus, our goal was to optimize conditions and evaluate an LC-MS method for simultaneous detection
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)