Fontos dokumentumok
430935
Poly(tetrafluoroethylene)
powder (free-flowing), 1 μm particle size
Szinonimák:
Fluorinated polymer, Fluoropolymer, PTFE
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder (free-flowing)
Minőségi szint
részecskeméret
1 μm
átmeneti hőmérséklet
Tm 321 °C
sűrűség
2.15 g/mL at 25 °C
SMILES string
F\C(F)=C(\F)F
Általános leírás
Alkalmazás
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.