Merck
683132
Sigma-Aldrich
Chiralyst P493
Umicore, 98%
Szinonimák:
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Di(μ-chloro)bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I), 1,5-Cyclooctadienerhodium(I) chloride dimer, Bis(1,5-cyclooctadiene)dirhodium(I) dichloride, Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]dirhodium, Rhodium(I) chloride 1,5-Cyclooctadiene complex dimer, [Rh(COD)Cl]2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H24Cl2Rh2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
493.08
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
crystals
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
216.3-219.2 °C
243 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSUDXYGZLAJAQU-MIXQCLKLSA-L
Alkalmazás
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer ([Rh(COD)Cl]2) can be:
  • Employed for the synthesis of rhodium complex of heterocyclic carbenes (NHCs).
  • Modified and coated on the surface of ferrite magnetic nanoparticles for catalyzing hydroformylation reaction of olefins.
  • Used for the synthesis of triple-layer structure to be used as a ring-opening polymerization catalyst.
  • As an effective catalyst for dehydrogenation of amine-borane adducts (hydrogen storage materials) such as ammonia-borane.
Jogi információk
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rhodium and iridium complexes of N-heterocyclic carbenes via transmetalation: structure and dynamics.
Chianese AR, et al.
Organometallics, 22(8), 1663-1667 (2003)
Allosteric supramolecular triple-layer catalysts.
Yoon HJ, et al.
Science, 330(6000), 66-69 (2010)
Magnetic nanoparticles as a catalyst vehicle for simple and easy recycling.
Yoon TJ, et al.
New. J. Chem., 27(2), 227-229 (2003)
Highly Efficient Colloidal Cobalt-and Rhodium-Catalyzed Hydrolysis of H3N?BH3 in Air.
Clark TJ, et al.
Inorganic Chemistry, 46(18), 7522-7527 (2007)
Cikkek
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.