Merck
656763
Sigma-Aldrich
Di-μ-chlorotetraethylene dirhodium(I)
Szinonimák:
Bis[chlorobis(ethylene)rhodium], Bis[chlorodiethylenerhodium], Chlorobis(ethylene)rhodium dimer, Dichlorotetra(ethene)dirhodium, Dichlorotetrakis(ethene)dirhodium, Diethylenerhodium chloride dimer, Divinylrhodium chloride dimer, Tetrakis(ethylene)dichlorodirhodium, [Rh(C2H4)2Cl]2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H16Cl2Rh2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
388.93
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
InChI
1S/4C2H4.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h4*1-2H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Di-μ-chlorotetraethylene dirhodium(I) may be used in the preparation of Π-bound rhodium organometallic complexes of ROMP-derived poly(1,5-cyclooctadiene) (poly(COD)). [ROMP= Ring-Opening Metathesis Polymerization; COD= 1,5-cyclooctadiene]
Precursor to Rh(I) norbornadiene catalyst used in an asymmetric 1,4-addition of arylboronic acids to cyclic enones.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Polycyclooctadiene Complexes of Rhodium (I): Direct Access to Organometallic Nanoparticles.
Mavila S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(22), 5767-5770 (2013)
Tetrahedron, 63, 12961-12961 (2007)