Fontos dokumentumok
482285
Rhodium(II) acetate dimer
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES string
CC(=O)O[Rh]OC(C)=O.CC(=O)O[Rh]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Rh/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYBXSZMNKDOUCA-UHFFFAOYSA-J
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?