Merck
661023
Sigma-Aldrich
Hydroxy(cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
greener alternative
95%
Szinonimák:
(Cyclooctadiene)rhodium hydroxide dimer, 1,5-Cyclooctadiene)hydroxyrhodium dimer, Bis(cyclooctadiene)dihydroxodirhodium, Bis[(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene]di--μ-hydroxydirhodium, Bis[(1,5-cyclooctadiene)(hydroxy)rhodium], [Rh(OH)(1,5-cod)]2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H26O2Rh2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
456.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
199 °C (dec.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O[Rh].O[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2H2O.2Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H2;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUAQXTGDGDIMOD-MIXQCLKLSA-L
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Catalyst for oxygenative addition to terminal alkynes for a greener synthesis esters, amides, and carboxylic acids.
Rhodium-Catalyzed Oxygenative Addition to Terminal Alkynes for the Synthesis of Esters, Amides, and Carboxylic Acids
Rhodium catalyst employed with R-BINAP or R-SEGPHOS® ligands in a synthesis of chiral 3,3-disubstituted-1-indanones.
Jogi információk
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rhodium-catalyzed asymmetric synthesis of 3,3-disubstituted 1-indanones.
Ryo Shintani et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(20), 3735-3737 (2007-04-05)
Cikkek
Discover the role of boronic acids in enantioenriched C(sp2)–C(sp2) product synthesis, specifically the rhodium-catalyzed Suzuki–Miyaura-type arylations of allylic halides and cyclobutenes.