Merck
714763
Sigma-Aldrich
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(I)
99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15O2Rh
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
85-87 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.2CO.Rh/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;2*1-2;/h1-5H3;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLEZSLNXJZXKGT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Dehydrogenative germylation of olefins
  • Cyclotrimerization of acetylenes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)