Merck
249939
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-rhodium(I) chloride dimer
96%
Szinonimák:
[Rh(nbd)Cl]2, dichlorobis(norbornadiene)dirhodium, 2,5-Norbornadiene-rhodium(I) chloride dimer, Chloro(2,5-norbornadiene)rhodium(I) dimer, Rhodium(I) chloride 2,5-Norbornadiene complex dimer, [Rh(nbd)Cl]2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H16Cl2Rh2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
460.99
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Rh].Cl[Rh].[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2.[CH]3[CH]C4[CH][CH]C3C4
InChI
1S/2C7H8.2ClH.2Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;;;;/h2*1-4,6-7H,5H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/t2*6-,7+;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXDWVIOULPVOEO-SEGRDSFWSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.