Merck
701211
Sigma-Aldrich
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
95%
Szinonimák:
(2,4-Pentanedionato)bis(ethylene)rhodium, Bis(η2-ethene)(2,4-pentanedionato-κOO′)rhodium, Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium, Bis(ethylene)rhodium(I) acetylacetonate, Diethylene(acetylacetonato)rhodium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H15O2Rh
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
141-142 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=C.C=C.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2C2H4.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;2*1-2H2;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
Általános leírás
Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) is a coordination compound commonly used as a precursor to synthesize mononuclear rhodium complexes. In addition, it is also used as a catalyst in asymmetric arylation reactions.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chiral bicyclic bridgehead phosphoramidite (briphos) ligands for asymmetric rhodium-catalyzed 1, 2-and 1, 4-addition
Lee A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(9) , 3520-3527 (2016)
Rhodium complex with ethylene ligands supported on highly dehydroxylated MgO: synthesis, characterization, and reactivity
Bhirud VA, et al.
Langmuir, 22(1), 490-496 (2006)
Rhodium-catalyzed asymmetric phenylation of N-phosphinoylarylimines with triphenylborane
Hao X, et al.
Catalysis Science & Technology, 1(1), 62-64 (2011)