Merck
68312
Sigma-Aldrich
2-Methylpentane
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
‘Isohexane’
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
Beilstein:
1730735
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
6.77 psi ( 37.7 °C)
Teszt
≥95.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
583 °F
robbanási határérték
7 %
szennyeződések
≤0.5% 3-methylpentane
≤2% 2,3-dimethyl-propane
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.371
bp
62 °C (lit.)
mp
−154 °C (lit.)
sűrűség
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Methylpentane is mainly used as a model n-alkane in studies relating to alkane cracking, excess enthalpies and vapor-liquid equilibrium of binary alkane mixtures.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alkane cracking, alkene polymerization, and Friedel?Crafts alkylation in liquids containing the acidic anions HX2?, XH (AlX4)?, XH (Al2X7)?, and Al2X7?(X= chlorine, bromine).
Xiao L
J. Mol. Catal. A: Chem., 214(1), 121-127 (2004)
Isobaric Vapor? Liquid Equilibrium in the Systems 2-Methylpentane+ Methyl 1, 1-Dimethylethyl Ether,+ Ethyl 1, 1-Dimethylethyl Ether, and+ Methyl 1, 1-Dimethylpropyl Ether.
Aucejo A
Journal of Chemical and Engineering Data, 43(6), 973-977 (1998)
Excess enthalpies for the binary systems n-octane with 2-methylpentane and 3-methylpentane.
Ameling W
Journal of Chemical and Engineering Data, 28(2), 184-186 (1983)
Andrea N Giordano et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(15), 3545-3555 (2015-03-27)
We report the solvent-dependent dynamics of carbonyl site exchange for Fe(CO)3(η(4)-norbornadiene) (FeNBD) in a series of linear and nonlinear alkanes. The barrier to exchange is very low (∼1.5 kcal/mol), and the resulting carbonyl dynamics are rapid enough to lead to
M Imbriani
Giornale italiano di medicina del lavoro, 15(5-6), 133-138 (1993-09-01)
We have considered the opportunity of using some inert vapours (2-3 Dimethylbutane, 2 Methylpentane, n-Hexane) to measure the pulmonary capillary blood flow (Qc). The measurements were performed by means of a gas chromatograph connected with a mass spectrometer. The alpha