Merck
293253
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, suitable for HPLC
Szinonimák:
Hexanes, Isohexane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
Teszt:
≥98.5%
technika/technikák:
HPLC: suitable
alkalmazás(ok):
food and beverages
bp:
68-70 °C (lit.)
Terméknév
Hexane, mixture of isomers, suitable for HPLC, ≥98.5%
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
leírás
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Teszt
≥98.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
437 °F
robbanási határérték
7.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
≤0.02% water
párolgási maradék
<0.0005%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
alkalmasság
passes test for HPLC
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Meets ACS specifications
Egyéb megjegyzések
Contains thiophene
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-23 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
John P Kennelly et al.
Journal of lipid research, 59(9), 1695-1708 (2018-07-17)
De novo phosphatidylcholine (PC) synthesis via CTP:phosphocholine cytidylyltransferase-α (CTα) is required for VLDL secretion. To determine the precise role of de novo PC synthesis in intestinal lipid metabolism, we deleted CTα exclusively in the intestinal epithelium of mice (CTαIKO mice).
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)