Fontos dokumentumok
8.20818
Sigma-Aldrich
2-Methylpentane
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
2-Methylpentane, iso-Hexane, 1-Dimethylbutane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
203-523-4
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
Terméknév
2-Methylpentane, for synthesis
gőznyomás
227 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
300 °C
robbanási határérték
1.2-7.4 % (v/v)
bp
60 °C/1013 hPa
mp
-154 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -40 °C
oldhatóság
0.14 g/L
sűrűség
0.65 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.652 - 0.653
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup