Merck
674648
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine solution
1 M in THF
Szinonimák:
α,α-Diphenyl-L-prolinol methylboronic acid cycl-amide ester, (S)-1-Methyl-3,3-diphenyl-tetrahydro-pyrrolo[1,2c][1,3,2]oxazaborole, (S)-3,3-Diphenyl-1-methyltetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole, (S)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H20BNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
1 M in THF
törésmutató
n20/D 1.460
sűrűség
0.942 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
CB1OC([C@@H]2CCCN12)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
Alkalmazás
The CBS (Corey-Bakshi-Shibata) oxazaborolidine catalyst has been used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2-symmetrical ferrocenyl diols, and propargyl alcohols.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
5.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Corey, E. J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 5551-5551 (1987)
Asymmetric Reduction. A Convenient Method for the Reduction of Alkynyl Ketones.
Kathlyn A. Parker et al.
The Journal of organic chemistry, 61(9), 3214-3217 (1996-05-03)
Corey, E. J.; Link, J. O.
Tetrahedron Letters, 33, 3431-3431 (1992)
Schwink, L.; Knochel, P.
Tetrahedron Letters, 37, 25-25 (1996)
Togni, A.; Venanzi, L. M.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 33, 497-497 (1994)