Merck
376876
Sigma-Aldrich
N-Methoxy-N-methyl(triphenylphosphoranylidene)acetamide
98%
Szinonimák:
(N-Methoxymethylaminocarbonylmethylene)triphenylphosphorane
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3P=CHCON(OCH3)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
363.39
Beilstein:
4198472
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
mp
173-175 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phosphine
SMILES string
CON(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22NO2P/c1-23(25-2)22(24)18-26(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGBLSOOPDBHHRX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Synthesis of electron-deficient alkenes via stereoselective olefination of N-sulfonyl imines
  • Phosphine-catalyzed asymmetric addition reactions
  • Cysteine-catalyzed enantioselective intramolecular Rauhut-Currier reaction
  • Wittig olefination
  • Synthesis of aigialomycin D, a Protein Kinase inhibitor and a potential anticancer agent
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)