Merck
188913
Sigma-Aldrich
Catecholborane
98%
Szinonimák:
Catecholatoborane, Catecholborane (CB), Pyrocatecholborane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5BO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.91
Beilstein:
972072
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
törésmutató
n20/D 1.507 (lit.)
bp
50 °C/50 mmHg (lit.)
mp
12 °C (lit.)
sűrűség
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[bH]1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CENMEJUYOOMFFZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
A monofunctional hydroborating agent which reduces β-hydroxyketones to 1,3-diols. Effects conjugate reduction of α,β-enones.
Used to prepare B-alkylcatecholboranes which were used, in turn, to generate alkyl radicals forming aryl ethers from quinones. Employed in a preparation of C2-symmetric boron complexes from methylenebis(oxazolines) used for enantioselective reduction of ketones.
Jogi információk
Made under U.S. Pat. No. 6,204,405.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Eveline Kumli et al.
Organic letters, 8(25), 5861-5864 (2006-12-01)
Addition of alkyl radicals generated from B-alkylcatecholboranes onto 1,4-benzoquinones leads to substituted hydroquinones in good overall yields. Formation of aryl ethers via a unique radical addition to the oxygen atom of the enone system is the main reaction when bulky
The Journal of Organic Chemistry, 55, 5678-5678 (1990)
European Journal of Organic Chemistry, 4596-4596 (2006)
The Journal of Organic Chemistry, 55, 5190-5190 (1990)
Cikkek
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.