Fontos dokumentumok
457698
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine solution
1 M in toluene
Szinonimák:
α,α-Diphenyl-D-prolinolmethylboronic acid cyclamide ester, (R)-1-Methyl,3,3-diphenyl-tetrahydro-pyrrolo(1,2-c)(1,3,2)oxazaborole, (R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
1 M in toluene
bp
111 °C
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
phenyl
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@]12CCCN1B(C)OC2(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Alkalmazás
It may also be used in the preparation of:
- (-)-diospongin B
- (1R)-2-azido-1-(2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)ethanol
- (S)-α-deuteriobenzyl alcohol
- (3S,4R,5S)-1-(trimethylsilyl)-4,5-epoxyhex-1-yn-3-ol
Used in a desymmetrizing reduction leading to (S)-4-hydroxycyclohexenone.
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
we are pleased to offer both enatiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1M solution in toluene.
Learn about the applications of chiral oxazaborolidinium ions (COBIs) as Lewis acid catalysts in different asymmetric reactions such as cyclopropanation, epoxidation, and radical reactions along with details of their catalytic action.