Merck
225762
Sigma-Aldrich
Catecholborane solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Catecholatoborane, Catecholborane (CB), Pyrocatecholborane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5BO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.91
Beilstein:
972072
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.958 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[bH]1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CENMEJUYOOMFFZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catecholborane solution can be used as a reducing agent in the Ti-catalyzed reduction of aromatic ketones to alcohols. It can also be used as a reagent for the hydroboration of diene/triene compounds.
Jogi információk
Made under U.S. Pat. No. 6,204,405.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Asymmetric Reduction of Ketones with Catecholborane Using 2, 6-BODOL Complexes of Titanium (IV) as Catalysts
Sarvary I, et al.
Chemistry?A European Journal , 7, 2158-2166 (2001)
Synthetic Communications, 24, 1019-1019 (1994)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1673-1673 (1993)
New synthetic strategy targeting well-defined alpha, omega-telechelic polymethylenes with hetero bi-/tri-functionalities via polyhomologation of ylides initiated by new organic boranes based on catecholborane and post functionalization
Xu F, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 69828-69835 (2016)
Chemical Reviews, 91, 1179-1179 (1991)