Fontos dokumentumok
192120
Borane dimethyl sulfide complex solution
2.0 M in THF
Szinonimák:
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
2.0 M in THF
sűrűség
0.855 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
thioether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- One-pot conversion of alkynes into 1,2-diols.
- Preparation of iminopentitols.
- Reduction of representative organic functional groups, such as esters, nitriles and amides.
- Used along with a dendrimeric supported L-pyrrolidinol in the asymmetric reduction of indanones and tetralones.
- Asymmetric reduction of ferrocenyl-1,3-diketones to chiral 1,3-diols.
- Highly enantioselective reduction of ketones catalyzed by C3-symmetric tripodal hydroxyamides.
Reactant involved in:
- Hydroboration / oxidation
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?