Merck
670391
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl-trimethylammonium L-(+)-lactate
≥90%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H19NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥90%
90% (T)
form
liquid
szennyeződések
≤2.0% water
törésmutató
n20/D 1.482
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](O)C([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C3H6O3/c1-6(2,3)4-5-7;1-2(4)3(5)6/h7H,4-5H2,1-3H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIFGTXFTLQVWJW-WNQIDUERSA-M
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)