Merck
86837
Supelco
Tetrabutylammonium benzoate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOC6H5)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
363.58
Beilstein:
4070140
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for electrochemical analysis
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
≥99.0%
form
crystals
mp
64-67 °C (lit.)
oldhatóság
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C7H6O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGYONVRJGWHMKV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Tetrabutylammonium benzoate may be used as an analytical reagent for the electrochemical generation of hydrogen from acetic acid using a molecular molybdenum-oxo catalyst.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Electrochemical generation of hydrogen from acetic acid using a molecular molybdenum?oxo catalyst.
Thoi SV, et al.
Energy & Environmental Science, 5(7), 7762-7770 (2012)
Daniel J Martin et al.
Science advances, 6(11), eaaz3318-eaaz3318 (2020-03-24)
The development of advanced chemical-to-electrical energy conversions requires fast and efficient electrocatalysis of multielectron/multiproton reactions, such as the oxygen reduction reaction (ORR). Using molecular catalysts, correlations between the reaction rate and energy efficiency have recently been identified. Improved catalysis requires
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO