Fontos dokumentumok
02382
Methyltrioctylammonium hydrogen sulfate
≥95.0% (T)
Teszt
≥95.0% (T)
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
61-65 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.H2O4S/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;1-5(2,3)4/h5-25H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWSPFHZPVVWJCO-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Noyori Oxidation (Sodium Tungstate Dihydrate, Hydrogen Peroxide, Methyltri-n-octylammonium Hydrogen Sulfate, Phosphonic Acid)
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)