Merck
91198
Sigma-Aldrich
Tris(2-hydroxyethyl)methylammonium methylsulfate
≥98%
Szinonimák:
MTEOA MeOSO3
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H21NO7S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.32
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
liquid
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.C[N+](CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C7H18NO3.CH4O4S/c1-8(2-5-9,3-6-10)4-7-11;1-5-6(2,3)4/h9-11H,2-7H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLTHPEHYBIKNHR-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)