Merck
669962
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium dibutyl phosphate
≥97.0% (T)
Szinonimák:
Methyltributylammonium dibutyl phosphate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H48NO4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
409.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (T)
form
solid
szennyeződések
≤0.3% water
funkcionális csoport
amine
phosphate
SMILES string
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDRIIKLOBAZQQE-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)