Merck
663042
Sigma-Aldrich
CX22
Umicore, 97%
Szinonimák:
Allylchloro[1,3-bis-(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]palladium(II), Allyl[1,3-bis(mesityl)imidazol-2-ylidene]chloropalladium(II)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H29ClN2Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
487.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
228-232 °C (dec.)
SMILES string
CC=C.Cc1cc(C)c(N2C=CN(C2[Pd]Cl)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H25N2.C3H6.ClH.Pd/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-3-2;;/h7-13H,1-6H3;3H,1H2,2H3;1H;/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZZBPJRGCGHWDS-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In collaboration with Umicore AG and Co.,1 we are pleased to offer a series of robust Pd(II) and Pd(0) complexes employed as the linchpin in C–C bond forming reactions.