Fontos dokumentumok
246174
Trimethoxymethylsilane
98%
Szinonimák:
Methyltrimethoxysilane
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
sűrűség
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a silica source for synthesizing polyethyleneimine-silica (PEI-silica) organic-inorganic hybrid particles.
- To transform hydrophilic ceramic surfaces to hydrophobic by modifying the -OH groups.
- To modify silica aerogels by inducing hydrophobicity and enhancing mechanical properties without affecting transparency.
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
48.2 °F
Lobbanási pont (C)
9 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.