Merck
175579
Sigma-Aldrich
Triethoxymethylsilane
99%
Szinonimák:
Methyltriethoxysilane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3Si(OC2H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.30
Beilstein:
1742453
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
11 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.383 (lit.)
bp
141-143 °C (lit.)
sűrűség
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](C)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Triethoxymethylsilane is an organosilane that can be used to prepare:
  • An oxidizing catalyst known with excellent features such as selectivity, stability, and recyclability.
  • A hydrogel heterogeneous platinum catalyst applicable in the chemoselective hydrogenation of nitroarenes.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Silia Cat TEMPO: An Effective and Useful Oxidizing Catalyst
Michaud A, et al.
Organic Process Research & Development, 11(4), 766-768 (2007)
A new class of heterogeneous platinum catalysts for the chemoselective hydrogenation of nitroarenes
Pandarus V, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(8), 1306-1316 (2011)
A new class of heterogeneous platinum catalysts for the chemoselective hydrogenation of nitroarenes
Pandarus V, et al.
advanced synthesis and catalysis, 353(8), 1306-1316 (2011)
Yueer Yan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(34), 12161-12170 (2015-07-16)
A clear and deep understanding of zeolite crystallization with the addition of organosilane is desirable for the reasonable design and preparation of hierarchical zeolites. Herein, the effects of different organosilanes on zeolite crystallization were systematically studied. It was found that