Merck
641367
Sigma-Aldrich
Bis(4-methoxyphenyl) disulfide
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3OC6H4S)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
41-45 °C (lit.)
funkcionális csoport
disulfide
SMILES string
COc1ccc(SSc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14O2S2/c1-15-11-3-7-13(8-4-11)17-18-14-9-5-12(16-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZQGLCGLPMWYBT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F
Lobbanási pont (C)
110 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)